4-Ethoxy-2,6-difluorophenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302412-1G PC302412-5G PC302412-10G
APOSPC302412-1GEA 126 EUR
APOSPC302412-1G APOSPC302412-5G APOSPC302412-10G
4-Ethoxy-2,6-difluorophenol 98%
4-Ethoxy-2,6-difluorophenol
Formula: C₈H₈F₂O₂
Pto. de fusión: 94…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258699
Núm. CAS: 1017779-55-3