4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302414-1G PC302414-250MG PC302414-5G
APOSPC302414-1GEA 237 EUR
APOSPC302414-1G APOSPC302414-250MG APOSPC302414-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula: C₁₀H₈F₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22201074
Núm. CAS: 1373920-82-1