5-Cloro-2-(trifluorometil)benzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302415-25G PC302415-5G PC302415-10G
APOSPC302415-25GEA 213 EUR
APOSPC302415-25G APOSPC302415-5G APOSPC302415-10G
5-Cloro-2-(trifluorometil)benzaldehído 98%
5-Cloro-2-(trifluorometil)benzaldehído
Formula: C₈H₄ClF₃O
MW: 208.57
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412204
Núm. CAS: 90381-07-0