2-(Difluorometoxi)-4-fluorobencil bromuro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302419-1G PC302419-5G PC302419-10G
APOSPC302419-1GEA 128 EUR
APOSPC302419-1G APOSPC302419-5G APOSPC302419-10G
2-(Difluorometoxi)-4-fluorobencil bromuro 98%
2-(Difluorometoxi)-4-fluorobencil bromuro
Formula: C₈H₆BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832363
Núm. CAS: 1017779-42-8
UN: 3261
ADR: 8,II