2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302421-1G PC302421-5G
APOSPC302421-1GEA 79.9 EUR
APOSPC302421-1G APOSPC302421-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile
Formula: C₈H₄F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832329
Núm. CAS: 1017778-48-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III