2-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
PC302422-1G PC302422-5G PC302422-250MG
APOSPC302422-1GEA 178 EUR
APOSPC302422-1G APOSPC302422-5G APOSPC302422-250MG
2-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
2-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₁₀F₃NO₃
MW: 249.19 g/mol
Pto. de fusión: 236 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07371965
Núm. CAS: 1218228-20-6