2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302427-1G PC302427-5G
APOSPC302427-1GEA 174 EUR
APOSPC302427-1G APOSPC302427-5G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula: C₉H₅Cl₂F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832274
Núm. CAS: 1017777-86-4