α-Bromo-2,3-dicloro-6-fluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302429-10G
PC302429-5G
PC302429-50G
APOSPC302429-10GEA
372
EUR
APOSPC302429-10G
APOSPC302429-5G
APOSPC302429-50G
α-Bromo-2,3-dicloro-6-fluorotolueno 98%
α-Bromo-2,3-dicloro-6-fluorotolueno
Formula:
C₇H₄BrCl₂F MW: 257.92 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115873 Núm. CAS: 886497-51-4 |