2,3-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
PC302431-1G PC302431-5G
APOSPC302431-1GEA 207 EUR
APOSPC302431-1G APOSPC302431-5G
2,3-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
2,3-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₁₁F₂NO₃
MW: 231.20 g/mol
Pto. de fusión: 260 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832370
Núm. CAS: 1256482-63-9