2,4-Difluoro-3-metoxibenzaldehído 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302436-1G PC302436-25G PC302436-5G PC302436-10G
APOSPC302436-1GEA 40.6 EUR
APOSPC302436-1G APOSPC302436-25G APOSPC302436-5G APOSPC302436-10G
2,4-Difluoro-3-metoxibenzaldehído 90%
2,4-Difluoro-3-metoxibenzaldehído
Formula: C₈H₆F₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115930
Núm. CAS: 870837-66-4