2,4-Difluoro-3-methoxybenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC302437-10G PC302437-5G
APOSPC302437-10GEA 282 EUR
APOSPC302437-10G APOSPC302437-5G
2,4-Difluoro-3-methoxybenzamide
2,4-Difluoro-3-methoxybenzamide
Formula: C₈H₇F₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115931
Núm. CAS: 479091-06-0