Ácido 2,4-difluoro-3-metoxibenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302438-25G PC302438-1G
APOSPC302438-25GEA 366 EUR
APOSPC302438-25G APOSPC302438-1G
Ácido 2,4-difluoro-3-metoxibenzoico 98%
Ácido 2,4-difluoro-3-metoxibenzoico
Formula: C₈H₆F₂O₃
Pto. de fusión: 195 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02258905
Núm. CAS: 178974-97-5