2-Chloro-4,5-difluoroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302442-25G PC302442-5G PC302442-100G
APOSPC302442-25GEA 52.2 EUR
APOSPC302442-25G APOSPC302442-5G APOSPC302442-100G
2-Chloro-4,5-difluoroaniline
2-Chloro-4,5-difluoroaniline
Formula: C₆H₄ClF₂N
Pto. de fusión: 55…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08448325
Núm. CAS: 2613-32-3