2-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302443-10G PC302443-5G PC302443-1G
APOSPC302443-10GEA 74.1 EUR
APOSPC302443-10G APOSPC302443-5G APOSPC302443-1G
2-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile 97%
2-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile
Formula: C₈H₅ClFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06246270
Núm. CAS: 395675-23-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III