(2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302447-1G
PC302447-5G
PC302447-10G
APOSPC302447-1GEA
159
EUR
APOSPC302447-1G
APOSPC302447-5G
APOSPC302447-10G
(2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid
Formula:
C₉H₈ClFO₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09832268 Núm. CAS: 1017777-68-2 |