2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302448-25G
PC302448-5G
PC302448-1G
APOSPC302448-25GEA
449
EUR
APOSPC302448-25G
APOSPC302448-5G
APOSPC302448-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzonitrile
Formula:
C₈H₅ClFN Pto. de fusión: 58…60 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06660169 Núm. CAS: 886500-98-7 |