2-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302449-1G PC302449-10G
APOSPC302449-1GEA 136 EUR
APOSPC302449-1G APOSPC302449-10G
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine 97%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine
Formula: C₉H₁₁F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258721
Núm. CAS: 1017779-86-0