2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302452-1G PC302452-5G
APOSPC302452-1GEA 290 EUR
APOSPC302452-1G APOSPC302452-5G
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzyl bromide
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzyl bromide
Formula: C₇H₅BrF₆S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16652507
Núm. CAS: 1240257-17-3
UN: 3265
ADR: 8,III