2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC302454-1G PC302454-5G PC302454-10G
APOSPC302454-1GEA 389 EUR
APOSPC302454-1G APOSPC302454-5G APOSPC302454-10G
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrF₄O
MW: 273,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16652442
Núm. CAS: 1240257-47-9
UN: 3265
ADR: 8,III