2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302459-1G
PC302459-5G
APOSPC302459-1GEA
284
EUR
APOSPC302459-1G
APOSPC302459-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formula:
C₉H₇F₄NO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD19687194 Núm. CAS: 1323966-43-3 |