Ácido (2-metoxi-4-(trifluorometil)fenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302466-1G PC302466-5G
APOSPC302466-1GEA 0 EUR
APOSPC302466-1G APOSPC302466-5G
Ácido (2-metoxi-4-(trifluorometil)fenil)acético 98%
Ácido (2-metoxi-4-(trifluorometil)fenil)acético
Formula: C₁₀H₉F₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832353
Núm. CAS: 1017779-22-4