2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC302472-5G
PC302472-1G
APOSPC302472-5GEA
289
EUR
APOSPC302472-5G
APOSPC302472-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula:
C₉H₇F₃O₂ MW: 204,15 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18399706 Núm. CAS: 195622-40-3 |