2-Methyl-5-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Methyl-5-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
PC302473-1G PC302473-5G
APOSPC302473-1GEA 159 EUR
APOSPC302473-1G APOSPC302473-5G
2-Methyl-5-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
2-Methyl-5-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Formula: C₁₁H₁₂F₃NO₃
MW: 263.21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22201059
Núm. CAS: 1435806-20-4