2-Metil-5-(trifluorometil)fenilacetonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302475-1G PC302475-5G PC302475-10G
APOSPC302475-1GEA 0 EUR
APOSPC302475-1G APOSPC302475-5G APOSPC302475-10G
2-Metil-5-(trifluorometil)fenilacetonitrilo 98%
2-Metil-5-(trifluorometil)fenilacetonitrilo
Formula: C₁₀H₈F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832285
Núm. CAS: 1000513-69-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III