3-(3,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302479-1G PC302479-5G
APOSPC302479-1GEA 207 EUR
APOSPC302479-1G APOSPC302479-5G
3-(3,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid 98%
3-(3,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₁₀F₂O₃
Pto. de fusión: 83…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832373
Núm. CAS: 105219-44-1