3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302481-25G PC302481-5G PC302481-1G
APOSPC302481-25GEA 449 EUR
APOSPC302481-25G APOSPC302481-5G APOSPC302481-1G
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid 97%
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₈ClFO₂
Pto. de fusión: 56…59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116056
Núm. CAS: 881190-93-8