Ácido 3-(3-fluoro-2-metoxifenil)propionico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302482-1G PC302482-5G PC302482-10G
APOSPC302482-1GEA 97.3 EUR
APOSPC302482-1G APOSPC302482-5G APOSPC302482-10G
Ácido 3-(3-fluoro-2-metoxifenil)propionico 97%
Ácido 3-(3-fluoro-2-metoxifenil)propionico
Formula: C₁₀H₁₁FO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09999420
Núm. CAS: 1092460-70-2