Ácido 3-(3-fluoro-5-metilfenil)propionico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302484-1G PC302484-5G PC302484-10G
APOSPC302484-1GEA 116 EUR
APOSPC302484-1G APOSPC302484-5G APOSPC302484-10G
Ácido 3-(3-fluoro-5-metilfenil)propionico 98%
Ácido 3-(3-fluoro-5-metilfenil)propionico
Formula: C₁₀H₁₁FO₂
MW: 182.19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832369
Núm. CAS: 1017779-56-4