3,6-Dichloro-2-fluorobenzamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302495-5G PC302495-10G PC302495-1G
APOSPC302495-5GEA 136 EUR
APOSPC302495-5G APOSPC302495-10G APOSPC302495-1G
3,6-Dichloro-2-fluorobenzamide 97%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzamide
Formula: C₇H₄Cl₂FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025384
Núm. CAS: 916420-64-9