3-(2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302501-1G PC302501-5G
APOSPC302501-1GEA 128 EUR
APOSPC302501-1G APOSPC302501-5G
3-(2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
3-(2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid
Formula: C₁₁H₁₁F₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519319
Núm. CAS: 1092460-73-5