3-(2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302502-1G PC302502-5G
APOSPC302502-1GEA 0 EUR
APOSPC302502-1G APOSPC302502-5G
3-(2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formula: C₁₁H₁₁F₃O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832351
Núm. CAS: 1017779-17-7