3-(2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302503-1G PC302503-5G PC302503-10G
APOSPC302503-1GEA 174 EUR
APOSPC302503-1G APOSPC302503-5G APOSPC302503-10G
3-(2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
3-(2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid
Formula: C₁₁H₁₁F₃O₃
Pto. de fusión: 63…69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832349
Núm. CAS: 1017779-11-1