3-(3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302508-1G PC302508-5G
APOSPC302508-1GEA 166 EUR
APOSPC302508-1G APOSPC302508-5G
3-(3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₈F₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18783232
Núm. CAS: 1261828-37-8