3-(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302509-1G PC302509-5G
APOSPC302509-1GEA 159 EUR
APOSPC302509-1G APOSPC302509-5G
3-(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
3-(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid
Formula: C₁₁H₁₁F₃O₃
Pto. de fusión: 71…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519318
Núm. CAS: 881190-34-7