3-(4-(Difluoromethoxy)-3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302512-1G PC302512-5G
APOSPC302512-1GEA 0 EUR
APOSPC302512-1G APOSPC302512-5G
3-(4-(Difluoromethoxy)-3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
Formula: C₁₁H₁₂F₂O₄
Pto. de fusión: 66…69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519324
Núm. CAS: 1092460-76-8