3-(5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenyl)propanoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302517-1G PC302517-5G
APOSPC302517-1GEA 171 EUR
APOSPC302517-1G APOSPC302517-5G
3-(5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenyl)propanoic acid 97%
3-(5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenyl)propanoic acid
Formula: C₁₀H₈ClF₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519362
Núm. CAS: 1092461-23-8