3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
PC302520-1G
PC302520-5G
APOSPC302520-1GEA
171
EUR
APOSPC302520-1G
APOSPC302520-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formula:
C₉H₆BrF₃O₃ MW: 313,07 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11519378 Núm. CAS: 1092461-35-2 |