3'-Chloro-4'-ethoxy-5'-fluoroacetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302525-5G PC302525-1G PC302525-25G PC302525-100G
APOSPC302525-5GEA 89.9 EUR
APOSPC302525-5G APOSPC302525-1G APOSPC302525-25G APOSPC302525-100G
3'-Chloro-4'-ethoxy-5'-fluoroacetophenone 98%
3'-Chloro-4'-ethoxy-5'-fluoroacetophenone
Formula: C₁₀H₁₀ClFO₂
MW: 216,64 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832347
Núm. CAS: 1017779-05-3