3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302526-10G
PC302526-5G
PC302526-1G
PC302526-250MG
APOSPC302526-10GEA
0
EUR
APOSPC302526-10G
APOSPC302526-5G
APOSPC302526-1G
APOSPC302526-250MG
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzaldehyde 98%
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzaldehyde
Formula:
C₉H₈ClFO₂ MW: 202,61 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06246181 Núm. CAS: 883521-79-7 |