3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorophenylacetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302529-1G PC302529-5G
APOSPC302529-1GEA 159 EUR
APOSPC302529-1G APOSPC302529-5G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorophenylacetonitrile 97%
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorophenylacetonitrile
Formula: C₁₀H₉ClFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832343
UN: 3439
ADR: 6.1,III