3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302530-1G PC302530-5G PC302530-10G
APOSPC302530-1GEA 348 EUR
APOSPC302530-1G APOSPC302530-5G APOSPC302530-10G
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 97%
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide
Formula: C₇H₅BrClF₅S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16652423
UN: 3261
ADR: 8,III