3'-Cloro-5'-(trifluorometil)acetofenona
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC302531-25G
PC302531-5G
APOSPC302531-25GEA
449
EUR
APOSPC302531-25G
APOSPC302531-5G
3'-Cloro-5'-(trifluorometil)acetofenona
3'-Cloro-5'-(trifluorometil)acetofenona
Formula:
C₉H₆ClF₃O MW: 222.59 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115856 Núm. CAS: 886497-11-6 |