3-Cloro-5-(trifluorometil)bencilo bromuro
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302533-1G PC302533-5G PC302533-500MG
APOSPC302533-1GEA 50.9 EUR
APOSPC302533-1G APOSPC302533-5G APOSPC302533-500MG
3-Cloro-5-(trifluorometil)bencilo bromuro
3-Cloro-5-(trifluorometil)bencilo bromuro
Formula: C₈H₅BrClF₃
MW: 273.48 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115849
Núm. CAS: 886496-91-9
UN: 3265
ADR: 8 II