3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302536-5G PC302536-1G
APOSPC302536-5GEA 154 EUR
APOSPC302536-5G APOSPC302536-1G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzaldehyde 97%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₆ClFO₂
Pto. de fusión: 43…45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115863
Núm. CAS: 177994-49-9