(3-Ethoxy-2,4-difluorophenyl)acetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302545-1G PC302545-5G
APOSPC302545-1GEA 136 EUR
APOSPC302545-1G APOSPC302545-5G
(3-Ethoxy-2,4-difluorophenyl)acetic acid 98%
(3-Ethoxy-2,4-difluorophenyl)acetic acid
Formula: C₁₀H₁₀F₂O₃
Pto. de fusión: 104…106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258731
Núm. CAS: 1017778-29-8