(3-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302547-1G PC302547-5G
APOSPC302547-1GEA 116 EUR
APOSPC302547-1G APOSPC302547-5G
(3-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid 98%
(3-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid
Formula: C₁₀H₁₀F₂O₃
MW: 216,18 g/mol
Pto. de fusión: 101…103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519374
Núm. CAS: 1092461-32-9