3-Fluoro-o-anísaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302548-5G PC302548-1G
APOSPC302548-5GEA 0 EUR
APOSPC302548-5G APOSPC302548-1G
3-Fluoro-o-anísaldehído 98%
3-Fluoro-o-anísaldehído
Formula: C₈H₇FO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04112486
Núm. CAS: 74266-68-5