3-Fluoro-2-metoxibenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302549-5G PC302549-10G PC302549-1G
APOSPC302549-5GEA 109 EUR
APOSPC302549-5G APOSPC302549-10G APOSPC302549-1G
3-Fluoro-2-metoxibenzonitrilo 98%
3-Fluoro-2-metoxibenzonitrilo
Formula: C₈H₆FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06637312
Núm. CAS: 77801-22-0