3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302551-1G PC302551-5G PC302551-10G
APOSPC302551-1GEA 116 EUR
APOSPC302551-1G APOSPC302551-5G APOSPC302551-10G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrF₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660205
Núm. CAS: 886499-04-3
UN: 3265
ADR: 8,II