3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC302554-1G
PC302554-5G
PC302554-10G
APOSPC302554-1GEA
609
EUR
APOSPC302554-1G
APOSPC302554-5G
APOSPC302554-10G
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula:
C₈H₅BrF₄O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18783226 Núm. CAS: 86256-51-1 UN: 3265 ADR: 8,III |